missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Robinet d’arrêt en T, verre
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31502032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Alésage de bouchon
31502032 6 mm
31502030 2 mm
31502031 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 31502032 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur S312044

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le forage en forme de T relie deux ou les trois tiges quelconques.

Spécifications

Catégorie Robinet d’arrêt en T
Alésage de bouchon 6 mm
Diamètre (métrique) 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Synthèse organique
Matériau de bouchon Verre
Connecteurs Retention Clip