missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Adaptateurs anti-éclaboussures rotatifs, modifiés, avec disque fritté
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31500637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Haut : 24/40, Bas : 14/20
Haut : 24/40, Inférieur : 24/40
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Joint conique standard Capacité (métrique)
31500637 Haut : 24/40, Bas : 14/20 100 mL
31500638 Haut : 24/40, Inférieur : 24/40 100 mL
31500639 Haut : 24/40, Bas : 14/20 250 mL
31500640 Haut : 24/40, Inférieur : 24/40 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 31500637 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur A462414

Utilisé lorsque de la mousse est susceptible d’être créée et aspirée dans le condenseur d’un évaporateur rotatif

  • Avec deux trous de drainage de 4 mm à la base du tube intérieur pour permettre au solvant de s’écouler dans la fiole d’évaporation
  • Un disque frité extra grossier scellé au-dessus du joint inférieur réduit le débordement de mousse qui est aspiré dans le condenseur

Spécifications

Joint conique standard Haut : 24/40, Bas : 14/20
Type de produit Adaptateur anti-éclaboussures avec disque fritté
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Capacité (métrique) 100 mL