missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Colonnes de distillation, à chemise sous vide
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31500721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
14/20
24/40
Hauteur (métrique):
Couverture : 130 mm
Couverture : 250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Joint conique standard Hauteur (métrique)
31500721 14/20 Couverture : 130 mm
31500722 24/40 Couverture : 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 31500721 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur C161100

Colonne de distillation à chemise sous vide pour de meilleures performances

  • Indentations d’identification de 12 mm pour soutenir le matériau d’emballage
  • Joints coniques supérieurs externes et inférieurs de la même taille

Spécifications

Hauteur (métrique) Couverture : 130 mm
Catégorie Colonne de distillation à chemise sous vide
Joint conique standard 14/20