missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Lecteur de microplaques multimode hybride BioTek Synergy Neo2
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. BTNEO2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
BTNEO2 NEO2
BTNEO2M NEO2M
BTNEO2MB NEO2MB
BTNEO2S NEO2S
BTNEO2SM NEO2SM
BTNEO2SMB NEO2SMB
BTNEO2MBT NEO2MBT
BTNEO2MON NEO2MON
BTNEO2MT NEO2MT
BTNEO2T NEO2T
NEO2ALPHABT NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT NEO2ALPHAT
NEO2MALPHAT NEO2MALPHAT
NE2MALPHABT NEO2MALPHABT
NE2SMALPHAB NEO2SMALPHAB
NEO2MALPHA NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB NEO2MALPHAB
NEO2SALPHA NEO2SALPHA
NEO2SMALPHA NEO2SMALPHA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Numéro de catalogue. BTNEO2 Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur N2SN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BioTek Le lecteur de microplaques multimodes BioTek Synergy Neo2 est doté de la Technologie hybride (Hybrid Technology) brevetée, avec des voies optiques indépendantes qui assurent d’excellentes performances dans tous les modes de détection. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

BioTek Le lecteur de microplaques multimodes Synergy Neo2 est breveté Hybrid Technology, avec des chemins optiques indépendants assurant d’excellentes performances dans tous les modes de détection. Des monochromateurs quadruples à largeur de bande variable, des optiques sensibles à filtres à haute transmission, un TRF laser et jusqu’à 4 PMT fournissent des mesures ultrarapides.

Des contrôles environnementaux avancés, incluant le contrôle duCO2/O 2 , l’incubation à 70 °C et le secouement variable, soutiennent les tests sur cellules vivantes. BioStack Neo offre des cubes filtres à automatisation rapide, à haut débit, avec code-barres, pour simplifier les flux de travail et limiter les erreurs. Un logiciel puissant Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse de données puissante et LIMS une intégration.

Spécifications

Gamme d’absorbance 230 à 999 nm, par incréments de 1 nm
Précision Monochromateur : ±2 nm; <1% à 2,0 OD, <3% à 3,0 OD
Certifications/Conformité CE et TUV marqués. Conforme à la RoHS.
Plage de concentration du CO2 0 à 20%
Profondeur (métrique) 52.5 cm
Profondeur (impériale) 20,7 po.
Température de l’incubateur ±0,2 °C à 37 °C
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Gamme dynamique 0 à 4 OD
Volume distribué 5 à 1000 μL, incréments de 1 μL
À utiliser avec (application) HTS, biomarqueur, acides nucléiques, quantification des protéines, cinétique rapide, HTRF, SNP, TR FRETTE, BRET, Cytokines, ELISA FP
Hauteur (impériale) 16,1 in
Hauteur (métrique) 41 cm
Linéarité ≤1% de 0 à 3 OD
Comprend Monochromateur : ABS; Filtre : double filtre top FI/FP/TRF et LUM
Modèle NEO2
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique 250 W max.
Résolution 0,0001 OD
Poids (impériale) 78 lb.
Poids (métrique) 35 kg
Largeur (impériale) 15,4 pouces.
Largeur (métrique) 39 cm
Type de détecteur Photodiode, Fluorescence/Alpha : PMT double ou PMT simple (option)
Type de logiciel Gen5 Logiciels d’analyse de données, Gen5 Sécuriser pour la conformité au 21 CFR Partie 11 (option)
Source lumineuse Flash au xénon
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats