missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ Bouchons à vis de 9 mm, applications haute performance de niveau 3
GREENER_CHOICE

Catalog No. 03452268
Change view
Click to view available options
Color:
Bleu
Bleu, Or
Gris
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Septum:
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc/PTFE bleu
Silicone bleu/PTFE transparent
Silicone/PTFE
Style:
Couverture magnétique en plaque d’étain
Liés
Pré-découpé, collé
Pré-fendu
Pré-fente, douce
Souple
Hardness:
30 Shore
45 Shore
50 Shore
54 Shore
55 Shore
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Color Septum Style Hardness
03452268 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452311 Bleu, Or Silicone blanc / PTFE rouge Couverture magnétique en plaque d’étain 54 Shore
03452269 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452295 Bleu Silicone bleu/PTFE transparent Souple 30 Shore
03452294 Bleu Silicone bleu/PTFE transparent Pré-fente, douce 45 Shore
03452275 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452298 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452304 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452301 Rouge Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452272 Bleu Silicone blanc / PTFE rouge - 54 Shore
03452313 Noir Silicone blanc / PTFE rouge Liés 54 Shore
03452325 Noir Silicone blanc / PTFE rouge Liés 54 Shore
03452319 Noir Silicone blanc / PTFE rouge Liés 54 Shore
03452312 Gris Silicone blanc / PTFE rouge Pré-découpé, collé 54 Shore
03452324 Gris Silicone blanc / PTFE rouge Pré-découpé, collé 54 Shore
03452318 Gris Silicone blanc / PTFE rouge Pré-découpé, collé 54 Shore
03452274 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452297 Rouge Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452303 Rouge Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452300 Rouge Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452271 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 54 Shore
03452267 Bleu PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
03452273 Bleu PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
03452296 Rouge PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
03452302 Rouge PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
03452299 Rouge PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
03452270 Bleu PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 54 Shore
01549829 Jaune Silicone blanc/PTFE bleu Pré-fendu 45 Shore
01549836 Jaune PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 50 Shore
01549838 Vert PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge - 50 Shore
03007504 Vert Silicone/PTFE Pré-fendu 55 Shore
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Catalog No. 03452268 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PSC9STS1
Edge

Utilisez des bouchons à vis de niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ de 9 mm avec des fioles à vis ayant une ouverture de 9 mm pour une performance et une sensibilité optimales grâce à vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Utilisez Thermo Scientific™ SureSTART™ des bouchons à vis de 9 mm avec des fioles à vis ayant une ouverture de 9 mm, incluant nos SureSTART fioles de vis en verre de 2 mL, des fioles de vis en verre de qualité or de 2 mL, des microfioles à vis en verre à récupération totale pour <des échantillons de 2 mL, des fioles à vis en verre à haute récupération de 1,7 mL, et des microfioles à vis en verre pour <des échantillons de 2 mL (niveau 3). Sélectionnez les produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité maximales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi des capsules en polypropylène avec des septa polyvalents en silicone/PTFE conçus pour réduire les problèmes d’aiguilles de l’autoéchantillonneur. Des options de septa pré-fendus et liés sont disponibles. Nos AVCS™ capsules intègrent la technologie Advanced Vial Closure System pour assurer une compression optimale lors de la fermeture d’un flacon. Utilisez AVCS des bouchons à vis avec nos SureStop™ fioles pour des scellements efficaces, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.

Nos condensateurs de niveau 3 de performance sont spécialement conçus et traités pour des applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux, d’extractibles et de lixiviables, assurant ainsi que vous obtenez constamment sensibilité et sélectivité face à vos analytes les plus difficiles.

SureStop & Fioles Système Avancé de Fermeture des Fioles (AVCS) Caps :
Cette combinaison brevetée de fiole/bouchon à bouchon vissé présente un anneau d’étanchéité résistant à la poussée, une compression contrôlée du septum et SureStop une bride de positionnement de fermeture pour assurer un joint efficace qui élimine le sous-scellement et le surscellement, réduit l’évaporation du solvant et réduit les interruptions des autoéchantillonneurs. SureStop les fioles et AVCS les condensateurs sont compatibles avec les instruments universels pour tous les autoéchantillonneurs LC et GC. Ils contiennent aussi de faibles niveaux de lessivation, ce qui en fait une alternative idéale aux capuchons collés pour ceux qui cherchent des spectres plus propres.

Les SureSTART niveaux de performance

SureSTART Les flacons, bouchons, inserts, septa et trousses sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez ainsi choisir les produits qui répondent le mieux à vos exigences analytiques, à vos besoins en performance ou à votre budget.

•  Niveau 1 : Analyse
quotidienne Les produits de niveau 1 approuvés
SureSTART par la chromatographie sont optimisés en coûts, adaptés à tous les types d’instruments et testés en qualité afin d’offrir la performance, la sécurité des échantillons et la reproductibilité nécessaires pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification de composés à l’aide de techniques de détection telles que UV, RI et FID.

• Niveau 2 : Analyse
à haut débitLorsque la robustesse et la reproductibilité sont clés
SureSTART, les fioles de niveau 2 contiennent très peu de métaux et de lixiviables afin de garantir qu’elles respectent les normes élevées requises pour respecter vos exigences réglementaires. Les septa sont conditionnés pour fournir un très faible niveau de substances extractibles chromatographiques. Ces produits prennent en charge les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.

• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est indispensable
SureSTART , les produits de niveau 3 sont emballés dans un environnement propre selon notre propre concept d’hygiène et nos règlements afin de protéger contre les facteurs contaminants. Les flacons contiennent les plus faibles niveaux de métaux extractibles et de substances lixiviables afin d’assurer une sensibilité et une sélectivité constantes et reproductibles pour les analytes les plus exigeants. Les septa sont conditionnés pour fournir le niveau le plus faible de substances extractibles chromatographiques. Choisissez ces produits pour une performance optimale des méthodes ainsi que pour des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Tous SureSTART les flacons, fermetures et septa sont certifiés pour répondre aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.

Specifications

Color Bleu
Material Polypropylène
Pre-slit Oui
Sterility Non-sterile
Disposable Single-use
Septum Silicone blanc/PTFE bleu
Includes Septum
Level Niveau 3
No. per Pack 100
Style Pré-fendu
Hardness 54 Shore
Product Line SureSTART Niveau 3
Quantity 100/Pk.
Thickness (Metric) 1 mm
Closure Size 9 mm
For Use With (Equipment) Flacons à vis de 9 mm
Green Features Yes - Recyclable packaging
ACT Label Oui
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certifié conforme aux spécifications
Product Type AVCS Bouchon à vis
Septum Color White/Blue
Show More Show Less