missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ Condensateurs de sertissage de 20 mm, applications haute performance de niveau 3
GREENER_CHOICE

Catalog No. 03452451
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Chlorobutyle gris/PTFE noir
Silicone blanc/PTFE bleu
Silicone bleu/PTFE transparent
Silicone rouge/PTFE naturel
Quantité:
100/Pk.
1000/Cs.
5000 Pk.
5000/Cs.
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur Septum Quantité
03452451 Argent Silicone bleu/PTFE transparent 100/Pk.
03452478 Rouge Silicone bleu/PTFE transparent 100/Pk.
03452490 Rouge Silicone bleu/PTFE transparent 5000/Cs.
03452484 Rouge Silicone bleu/PTFE transparent 1000/Cs.
03452479 Argent Silicone rouge/PTFE naturel 100/Pk.
03452491 Argent Silicone rouge/PTFE naturel 5000 Pk.
03452485 Argent Silicone rouge/PTFE naturel 1000/Cs.
03452481 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu 100/Pk.
03452493 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu 5000/Cs.
03452487 Bleu Silicone blanc/PTFE bleu 1000/Cs.
03452461 Argent Silicone bleu/PTFE transparent 5000/Cs.
03452456 Argent Silicone bleu/PTFE transparent 1000/Cs.
01549839 Rouge Chlorobutyle gris/PTFE noir 100/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Catalog No. 03452451 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PCC20ST3

missing translation for 'validMainframeMsg'

Utilisez des bouchons sertissés de niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm avec des fioles de sertissage ayant une ouverture de 20 mm pour une performance et une sensibilité optimales grâce à vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité de l’échantillon.

Utilisez Thermo Scientific™ SureSTART™ des bouchons sertissés de 20 mm avec des fioles à sertissage ayant une ouverture de 20 mm, y compris nos SureSTART fioles Glass Crimp Top Headspace de 20 ml (Niveau 3). Sélectionnez des produits de niveau 3 pour une performance et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi des bouchons en aluminium et aluminium/plaque magnétique avec des septa polyvalents en silicone/PTFE ou chlorobutyle/PTFE de différentes valeurs de dureté conçues pour réduire les problèmes d’aiguilles des autoéchantillonneurs. Utilisez Thermo Scientific™ des sertisseurs manuels ou électroniques et des déboucheurs pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertiser.

Nos condensateurs de niveau 3 de performance sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux, d’extractibles et de lixiviables, assurant ainsi que vous obtenez constamment sensibilité et sélectivité face à vos analytes les plus difficiles.

Les capuchons sertissés de niveau 3 SureSTART de 20 mm comportent des septa à haute température composés d’une formulation de silicone spécialisée qui permet de chauffer à plus de 250 °C sans ramollissement excessif du septum ni libération de vapeurs volatiles.

Les SureSTART niveaux de performance

SureSTART Fioles, capuchons, inserts, septa et kits sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez maintenant choisir les produits qui correspondent le mieux à vos besoins analytiques, de performance ou de budget.

Niveau 1 : Analyse quotidienne

Chromatographie approuvée

SureSTART Level 1 Les produits sont optimisés pour les coûts, adaptés à tous les types d’instruments et testés en qualité afin d’offrir la performance, la sécurité des échantillons et la reproductibilité nécessaires pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés en utilisant des techniques de détection telles que l’UV, le RI et le FID.

Niveau 2 : Analyse à haut débit

Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles

SureSTART Level 2 Les fioles contiennent très peu de métal et de lixiviation pour garantir qu’elles respectent les normes élevées requises pour respecter vos exigences réglementaires. Les septa sont conditionnés à fournir un très faible taux d’extractibles chromatographiques. Ces produits soutiennent des analyses de routine et fournissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.

Niveau 3 : Haute performance

Quand la sensibilité est indispensable

SureSTART Level 3 Les produits sont emballés dans un environnement propre selon notre propre concept d’hygiène et nos règlements afin de protéger contre les facteurs contaminants. Les fioles contiennent les niveaux les plus faibles de métaux extractibles et de lixiviables afin d’assurer une sensibilité et une sélectivité constantes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Les septa sont conditionnés pour fournir le niveau le plus bas d’extractibles chromatographiques. Choisissez ces produits pour la performance optimale de la méthode ainsi que pour des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité de l’échantillon.

Toutes les SureSTART flacons, fermetures et septa sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.

Specifications

Couleur Argent
Matériau Aluminium
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone bleu/PTFE transparent
À utiliser avec (application) Pas pour les PFAS
Comprend Septum
Niveau Niveau 3
Modèle Souple
Dureté 45 Shore
Gamme de produit SureSTART Niveau 3
Quantité 100/Pk.
Épaisseur (métrique) 3 mm
Taille de bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Fioles Crimp Headspace de 20 mm
Caractéristiques vertes Oui - Emballage recyclable
Étiquette d’ACT Oui
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certifié conforme aux spécifications
Type de produit Bouchon à sertir
Couleur du septum Blue/Clear
Show More Show Less