missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SuperBlock™ Tampon de blocage, blotting

Numéro de catalogue. PI37517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
SuperBlock (PBS) Tampon de blocage, blotting
SuperBlock (TBS) Tampon de blocage, tampon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
PI37517 SuperBlock (PBS) Tampon de blocage, blotting
PI37537 SuperBlock (TBS) Tampon de blocage, tampon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI37517 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37517

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific SuperBlock Le tampon de blocage, le blotting est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui offre un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse du western blot.

Thermo Scientific SuperBlock Le tampon de blocage, le blotting est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui offre un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse du western blot. Le blocage de micro-plaques, membranes ou tissus avec SuperBlock un tampon permet d’obtenir un rapport signal/bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.

Les caractéristiques du SuperBlock tampon de blocage et du blotting incluent :
• Membranes de blocage rapides—en 5 à 10•
minutes Flexibles—garantis sans biotine pour une utilisation avec le système•
de streptavidine Solution protéique non sérique à faible fond—donne un rapport
• signal sur bruit élevé Stockage—stable du tampon à 4 °C pendant un an; conserver les plaques bloquées sèches jusqu’à 12 mois

Le blocage des micro-plaques, membranes ou tissus avec SuperBlock un tampon produit un rapport signal sur bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient ni immunoglobulines, ni albumine, ni biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations où les agents de blocage traditionnels échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour bloquer les microplaques en polystyrène revêtues (plaques à 96 puits) et pour les stabiliser en vue du séchage et du stockage pour une utilisation ultérieure.

Spécifications

Nom ou substance chimique Blocking Buffer
Aperçu général SuperBlock (PBS) Tampon de blocage, blotting
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Transfert Western
Forme physique Liquide
Gamme de produit SuperBlock
Quantité 1 L