Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supeltex™ M-4 Packed Column Ferrule, 1/4 in.
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
$121.47 - $394.91
Spécifications
Diameter (English) Outer 1/4 in.
Diameter (English) Inner 1/4 in.
voir les spécifications
Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Packaging Quantity Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Packaging Quantity Prix Quantity & Availability  
111011212
Afficher les documents Détails de la promotion
MilliporeSigma™ Supelco™
22492
10/Pk.
chaque for $121.47
Il en reste null
111009527
Afficher les documents Détails de la promotion
MilliporeSigma™ Supelco™
22478
50/Pk.
chaque for $394.91
Il en reste null
Description
Description
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation .Material Composition: flexible graphite. Maximum Temperature: 450°C
Spécifications
Spécifications
1/4 in.
1/4 in.
Videos
FDS
Documents
Documents
Supeltex is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC