missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelguard™ Porte-cartouche de garde - autonome
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1/Pk. |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Catégorie | Porte-cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Supelguard |
Supelguard est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC