missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-SCX Supelguard , taille de particules de 5 μm

Numéro de catalogue. 111003962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
111003962 Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111003962 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59509

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les colonnes d’échange cationique LC-SCX contiennent des groupes acides propylsulfoniques fortement acides et sont utilisées pour séparer les cations. Ajustez le pH, la force ionique et la concentration de modificateurs organiques pour contrôler la rétention et la sélectivité.

Spécifications

Quantité 1 kit
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Kit de cartouches de garde
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Comprend 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U)
Phase Échange de cations
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC