missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-NH2 Supelguard , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111003956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111003956 3 mm
111003955 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111003956 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59568C30

SUPELCOSIL™ Les cartouches LC-NH2 Supelguard™ contiennent un SUPELCOSIL™ emballage, dans un corps en acier inoxydable de 2 cm, entouré d’acier frits inoxydable encapsulé en polyéther éther cétone (PEEK 2 m de μporosité).

Un Supelguard kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux uniquement — achetez séparément un porte-cartes autonome ou modulaire. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC