missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-ABZ Supelguard , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111003896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2.1 mm
4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111003896 2.1 mm
111003888 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111003896 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59611

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SUPELCOSIL™ La phase LC-ABZ possède une technologie de désactivation unique qui offre d’excellentes performances en phase inversée pour les composés de base, ainsi que pour ceux acides, polaires neutres et non polaires.

Les pratiques de suppression du silanol, telles que l’utilisation d’amines concurrentes, le fonctionnement à haute force ionique et l’ajustement des phases mobiles aux extrêmes du pH, ne sont généralement pas nécessaires pour obtenir une bonne forme de pic sur la phase LC-ABZ.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 2.1 mm
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC