missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-8-DB Supelguard , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111009395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) interne
111009395 3 mm
111009339 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111009395 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59563C30

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SUPELCOSIL™ Les phases LC-DB sont spécialement désactivées pour les composés de base. Ces colonnes offrent moins de rétention, une meilleure forme de pic et une meilleure efficacité pour les bases organiques que ce que l’on peut obtenir sur les colonnes conventionnelles à phase inversée.

SUPELCOSIL™ Les colonnes LC-8-DB offrent moins de rétention, une meilleure forme de pic et une meilleure efficacité pour les bases organiques que celles que l’on peut obtenir sur les colonnes conventionnelles à phase inversée.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC