missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Kit de cartouche LC-18-T Supelguard , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111009181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
111009181 Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111009181 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59620

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SUPELCOSIL™ Les cartouches LC-18-T Supelguard™ contiennent un SUPELCOSIL™ emballage, dans un corps en acier inoxydable de 2 cm, entouré d’acier frits inoxydable encapsulé en polyéther éther cétone (PEEK).

Un Supelguard kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches de 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux — n’achètent qu’un porte-cartes autonome ou modulaire séparément. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.

Spécifications

Quantité 1 kit
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Kit de cartouches de garde
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Comprend 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U)
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC