missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-1 Supelguard , taille de particule de 5 μm

Numéro de catalogue. 111003978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
111003978 Diamètre : 4 mm; Longueur : 2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111003978 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 59561

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

En raison d’un mécanisme de rétention mixte, les différences de sélectivité pour les groupes polaires sont plus marquées que pour les colonnes C8 et C18. Les colonnes C1 nécessitent 20 à 30% de modificateur organique en moins pour assurer une rétention similaire aux colonnes C18.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 2 cm
Taille des pores 120 Å
Catégorie Cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit SUPELCOSIL Supelguard

SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC