missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Supelclean™ Tube PSA SPE, lit Wt. 500 mg
Description
Mécanisme de rétention : phase normale et échange d’anions. Compatibilité des matrices d’échantillons : Solutions organiques ou aqueuses. Phase polymérique, éthylénédiamine-N-propyle, qui contient à la fois des amines primaires et secondaires. Un échangeur d’anions faible avec un pKa de 10,1 et 10,9. Similaire aux phases SPE aminopropyles (NH2) en termes de sélectivité, mais avec une capacité beaucoup plus élevée en raison de la présence d’une amine secondaire (0,98-1,05 meq/g). Forte affinité et grande capacité à éliminer les acides gras, acides organiques et certains pigments polaires et sucres lors de l’analyse multi-résidues des pesticides dans les aliments. Il a été démontré qu’il réduit significativement les effets d’amélioration matricielle rencontrés lors de l’analyse GC des produits alimentaires. Testé pour une propreté supérieure à l’aide de GC-FID et GC-MS. La nature bidentée du ligand permet la chélation.
Spécifications
Spécifications
| Capacité de la colonne (métrique) | Capacité de 0,98 à 1,05 meq/g |
| Phase de colonne | PSA |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Supelclean |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Matériau | PE Frit |
| Taille des pores | 70 Å |
| Afficher plus de résultats |
Supelclean est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC