missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jaune couchant FCF 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S014125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S014125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S014125G Fournisseur TCI America Code fournisseur S014125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Synthetic organic dye used as a laboratory reagent.

Sunset Yellow FCF is a chemical reagent supplied as a solid. Key specifications include:

  • Purity (HPLC): ≥98.0 area%
  • Purity (UV-vis method): ≥90.0% (calcd. on dried substance)
  • Water Solubility: 190 g/L
  • Molecular Weight: 452.36 g/mol
  • Molecular Formula: C16H10N2Na2O7S2
  • Physical State: Powder to crystal
  • Storage Conditions: Room temperature, cool and dark, <15°C

Identifiants chimiques

CAS 2783-94-0
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL MFCD00036437
Clé InChI TXVRKNUZLYFDTJ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6850717
Nom de l’IUPAC disodium; 6-oxo-5-[(4-sulfonatophényl)hydrazinylidène]naphtalène-2-sulfonate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=CC2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sunset Yellow FCF
Couleur Yellow to Orange
Quantité 25 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 452.36
Pourcentage de pureté ≥90,0% (E)
Niveau Laboratory
EINECSNumber (5)-1451
RTECSNumber QK2450000
TSCA Oui