missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sulfurique, 20% (v/v), grade réactif, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfuric Acid |
| Apparence de la solution | Liquide incolore |
| Nom Remarque | 20% (v/v) |
| Concentration | 20% (v/v) |
| CAS % minimum | 79.0, 19.0 |
| CAS % maximal | 81.0, 21.0 |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Solvant ou matrice | Solution aqueuse |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 36 mois |