missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sulfurique, 2,00 Normal, Réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfuric Acid, 2.00 Normal |
| pH | <1 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Emballage | Cubitainer |
| Gravité spécifique | 1.064 |
| Quantité | 10 L |
| Forme physique | Liquide |
| Niveau | Réactif |