missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soufre, farine, technique, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfur, Flour |
| CAS % maximal | 1 |
| Forme physique | Crystalline Powder or Needles |
| Quantité | 500 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 32.06 |
| Niveau | Caractéristiques |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.