missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel sodique B de sulforhodamine

Numéro de catalogue. AAA1476906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1476906 5 g
AAA1476914 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1476906 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1476906

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3520-42-1 | C29H33N2NaO7S2 | 608,70 g/mol

Colorant fluorescent utilisant la fluorescence induite par laser pour quantifier les protéines cellulaires

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3520-42-1
Formule moléculaire C29H33N2NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 608.70
Numéro MDL MFCD00010180
Clé InChI XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 45100; Kiton Red S
PubChem CID 131852807
Nom de l’IUPAC 2-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenéxanthen-9-yl]-5-sulfobenzènesulfonate; sodium
SOURIRES [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C

Spécifications

Nom ou substance chimique Sulforhodamine B sodium salt
Quantité 5 g
Beilstein 3886008
Poids de formule 580.66
EINECSNumber 222-529-8
RTECSNumber BP6750000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche