missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfonfluorescéine 75,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S01325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S01325G 5 g
S01321G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S01325G Fournisseur TCI America Code fournisseur S01325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4424-03-7
Formule moléculaire C19H12O6S
Poids moléculaire (g/mol) 368.36
Numéro MDL MFCD00070618
Clé InChI VJYGFSGAAOVTLC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78140
Nom de l’IUPAC 1,1-dioxospiro[2,1$l^{6}-benzoxathiole-3,9'-xanthène]-3',6'-diol
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OS2(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sulfonfluorescein
Quantité 5 g
Poids de formule 368.36
Pourcentage de pureté ≥75,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber WG9930000
TSCA Non