Learn More
Acide sulfanilique, SCA, 98,0-102,0%
Description
L’acide sulfanilique est utilisé comme réactif pour la détection chromatographique de l’histidine. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse organique. Il est utilisé dans l’analyse quantitative des ions nitrates et nitrites. Il joue un rôle essentiel dans la fabrication des colorants azo et dans la synthèse des sulfa. Il est utilisé comme dopant pour la synthèse chimique de la polyaniline. Elle est utilisée pour préparer la 2,4-diamino-6-p-sulfphoanilinopyrimidine en réagissant avec la 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfanilic acid |
| Point de fusion | ∼365 °C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 908765 |
| Indice de Merck | 14,8926 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther, le soude caustique et le carbonate de sodium. |
| Poids de formule | 173.19 |
| Pourcentage de pureté | 98,0 à 102,0% |
| Niveau | ACS |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H317-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H317 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 204-482-5 |
| RTECSNumber | WP3895500 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche