missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide sulfamique, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCS1100100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
RDCS1100100 100 g Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
RDCS1100500 500 g Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. RDCS1100100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS1100100B1

Identifiants chimiques

CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom de l’IUPAC acide sulfamique

Spécifications

Nom ou substance chimique Sulfamic Acid
Couleur Blanc
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Métaux lourds (sous forme de Pb) max. 0.001%
Emballage Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
Résidu après calcination max. 0.01%
Quantité 100 g
Forme physique Cristaux
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
SOURIRES NS(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Pourcentage de pureté 99.3 to 100.3%
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
ShelfLife 60 months