missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfacétamide Sel de sodium hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S057825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S057825G 25 g
S0578250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S057825G Fournisseur TCI America Code fournisseur S057825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 127-56-0
Formule moléculaire C8H9N2NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 236.22
Numéro MDL MFCD00149555
Clé InChI PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N-Acetyl-4-aminobenzenesulfonamide Sodium Salt, N-Acetylsulfanilamide Sodium Salt
PubChem CID 4022878
ChEBI CHEBI:9327
Nom de l’IUPAC Acétyl(4-aminobenzènesulfonyl)azanide de sodium
SOURIRES [Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Sulfacetamide Sodium Salt Hydrate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 236.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0038
RTECSNumber AC8480000
TSCA Oui