missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soudan III, Solution alcoolique saturée, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 808616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
808616 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 808616 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 808616

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tache de graisse pour l’examen microscopique des selles

Tache de graisse pour l’examen microscopique des selles

Spécifications

Nom ou substance chimique Sudan III
Nom Remarque Solution alcoolique saturée
CAS 64-17-5, 67-56-1, 85-86-9
CAS % minimum 98.0, 0.24
CAS % maximal 100.0, 0.25
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Couleur Rouge
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Niveau Laboratoire