missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Strontium ranélate

Numéro de catalogue. AC463011000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC463011000 100 g
AC463010050 5 g
AC463010250 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC463011000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463011000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 135459-87-9 | C24H18N4O16S2Sr, C12H6N2O8SSr2 | 770.16 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 135459-87-9
Formule moléculaire C12H6N2O8SSr2

Spécifications

Nom ou substance chimique Strontium ranélate
Quantité 100 g
Poids de formule 513.49
Hazard Category Signal GHS : Avertissement
Hazard Statement Déclaration GHS H : Nocive si avalée.

Nocifs au contact de la peau.

C’est nocif s’il est inhalé.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une grave irritation des yeux.

Precautionary Statement Déclaration GHS P SI AVALÉE : rinçez la bouche.

Ne provoquez PAS de vomissements.

Appelle un CENTRE D’INTOXICATION ou un médecin/médecin si tu ne te sens pas bien.

SI C’EST SUR LA PEAU : LAVEZ AVEC BEAUCOUP DE SAVON ET D’EAU.

SI INHALÉ : Retirez-vous pour l’air frais et restez au repos dans une position confortable pour respirer.

Si l’irritation oculaire persiste : Obtenez des conseils ou des soins médicaux.

Portez des gants de protection/vêtements de protection/protection des yeux/protection du visage.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –