missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de strontium, anhydre, 98%

Numéro de catalogue. AA3053430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3053430 250 g
AA30534A1 1 kg
AA30534D9 5 x 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA3053430 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03053430

CAS : 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol

Dans les fusées éclairantes ferroviaires, les feux de signalisation, les signaux marins, le nitrate de strontium est utilisé dans la production de fusées éclairantes routières et dans les feux d’artifice. Il sert de colorant (rouge) dans la pyrotechnie et est aussi utilisé comme oxydant dans la pyrotechnie. Mélangé à de l’acide glycolique, il est utilisé pour réduire la sensation d’irritation cutanée. Il est aussi utilisé dans des expériences d’électrophysiologie.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
Nom de l’IUPAC strontium; dinitrate
SOURIRES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Strontium nitrate
Point de fusion 570°C
Nom Remarque Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Granules
Quantité 250 g
Fourchette de pourcentages d’essai 98%
Renseignements sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Poids de formule 211.63
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.99
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H272-H318
Precautionary Statement P210-P220-P221-P280-P305+P351+P338-P310-P370+P378q-P501c
DOTInformation Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 233-131-9
RTECSNumber WK9800000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche