missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium ICP Standard, 1000 ppm Sr in 3% HNO3, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. PSR1KN500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Natural Poly; Size: 500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
PSR1KN500 Package: Natural Poly; Size: 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PSR1KN500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur PSR1KN500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Strontium ICP Standard
Emballage Natural Poly Bottle
CAS 10042-76-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Notes sur la concentration ou la composition 1,000ppm Sr
CAS % minimum 94.0, 4.22, 0.23
CAS % maximal 97.0, 4.39, 0.24
Équivalent 1 mL = 1 mg Sr
Formule moléculaire N2O6Sr
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom de l’IUPAC strontium(2+) dinitrate
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats