missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ Films d’étanchéité à plaques en bande

Numéro de catalogue. 14380968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
14380968 Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14380968 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 781382

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le scellement des films en bandes séparées permet de sceller les colonnes individuelles sur des plaques à 96 puits

  • Films d’étanchéité en aluminium dans des feuilles perforées, permettant l’étanchéité des colonnes sur des plaques PCR à 96 puits ou des plaques de stockage
  • Adapté comme alternative aux condensateurs à bandes sur plaques PCR
  • Certifié exempt de rnase et de DNase
  • Choisissez entre l’aluminium (fourni en paquets de 300 feuilles de six bandes chacune) ou le polyester (fournisseur en paquets de 400 feuilles de 8 bandes chacune)
  • Spécifications

    Couleur Feuille
    Matériau Aluminium
    Stérilité Non stérile
    Autoclavable Non autoclavable
    Longueur (métrique) 101 mm
    Barrière anti-évaporation Oui
    Largeur (métrique) 10 mm
    À utiliser avec (application) PCR et stockage
    Format Puits 1x8 (6 bandes/feuille)
    Pré-fendu Non
    Type de produit Film de scellement en bande
    Adhésif, adhésive Acrylique
    Épaisseur 8,3 millions.
    Certifié exempt RNase /DNase Oui
    Perçable Oui
    Plage de températures (métrique) -20 °C à +120 °C
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats