missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidine, allophycocyanine, réticulée, conjuguée
Description
Streptavidin is a bacterially derived biotin-binding protein that reportedly exhibits less nonspecific binding than avidin. Allophycocyanin is an intensely bright phycobiliprotein with a broad absorption profile that peaks at ∼650 nm, and a fluorescence emission maximum of ∼660 nm.
Related Links:
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | APC |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunoessais, applications histochimiques, analyse par blot |
| Quantité | 0.5 mL |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de STREPTAVIDINE APC, réticulée, conjuguée (1 mg/mL). À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière. |
| Excitation/Émission | 650/660 |
| Lignes laser du cytomètre en flux | 633 ou 635 |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.