missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidine, Alexa Fluor™ 680 conjuguée
Description
Alexa Fluor™ La 680 streptavidine est composée d’une protéine liant la biotine (streptavidine) attachée covalentement à un marquant fluorescent (Alexa Fluor™ colorant). La sreptavidine a une très grande affinité de liaison pour la biotine, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé avec un conjugué de biotine pour la détection spécifique de diverses protéines, motifs protéiques, acides nucléiques et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une cible protéique peut être détecté avec une streptavidine marquée fluorescentement). Des stratégies similaires sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, notamment les western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, ainsi que les essais sur microplaques. Alexa Fluor™ Les conjugués de streptavidine à colorant sont fournis sous forme de produit lyophilisé de 1 mg ou en volumes de 0,5 mL d’une solution de 2 mg/mL.
Caractéristiques importantes des Alexa Fluor™ 680 conjugués de streptavidine :
• Alexa Fluor™ Le conjugué 680 de streptavidine a des maxima Ex/Em de ∼ (679/702)•
Fluorescence brillante et photostable
• Solubilité élevée en solutions
• aqueuses Disponible en plusieurs couleurs
• Idéal pour les Western blots, la cytométrie en écoulement, l’imagerie et la microscopie, les tests sur microplaques et plus
encore Propriétés des Alexa Fluor™ colorants
Alexa Fluor™ Les colorants sont des colorants fluorescents organiques développés pour de meilleures performances en imagerie et autres protocoles d’étiquetage, et présentent une photostabilité et une luminosité améliorées ainsi qu’une solubilité accrue en solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces teintures sont un bon choix pour la plupart des applications d’imagerie.
Bloquage de la biotine
endogèneLes biotines naturelles peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidine. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Caractéristiques importantes des Alexa Fluor™ 680 conjugués de streptavidine :
• Alexa Fluor™ Le conjugué 680 de streptavidine a des maxima Ex/Em de ∼ (679/702)•
Fluorescence brillante et photostable
• Solubilité élevée en solutions
• aqueuses Disponible en plusieurs couleurs
• Idéal pour les Western blots, la cytométrie en écoulement, l’imagerie et la microscopie, les tests sur microplaques et plus
encore Propriétés des Alexa Fluor™ colorants
Alexa Fluor™ Les colorants sont des colorants fluorescents organiques développés pour de meilleures performances en imagerie et autres protocoles d’étiquetage, et présentent une photostabilité et une luminosité améliorées ainsi qu’une solubilité accrue en solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces teintures sont un bon choix pour la plupart des applications d’imagerie.
Bloquage de la biotine
endogèneLes biotines naturelles peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidine. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Spécifications
Spécifications
| Conjugate | Alexa Fluor 680 |
| Quantity | 1 mg |
| Content And Storage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Form | Solide |
| Product Line | Alexa Fluor |
| Product Type | Conjugué de la sreptavidine (fluorescent) |
| Label or Dye | Alexa Fluor Colorants |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.