missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Velp™ Barres magnétiques
Description
- Disponible en deux tailles différentes
- Œuvre dans une large gamme de conditions
Spécifications
Spécifications
| Comprend | Magnetic Stir Bar |
| À utiliser avec (application) | Provides stable, general-purpose stirring |
| Longueur (impériale) | 0.2 in. |
| Forme | Cylinder |
| Quantité | 1 Ea. |
| Catégorie | Magnetic Stir Bar |
| Matériau | PTFE |
| Couleur | White |
| Revêtement | PTFE |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |