missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO Stirrer Bar for Small Titration Vessel for EVA V1/V3 KF Titrator

Numéro de catalogue. 014388547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
014388547 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 014388547 Fournisseur METTLER TOLEDO Code fournisseur 30869305

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Elevate your analysis with our specialized accessories for the EVA Karl Fischer V1 and V3 Titrators.

  • Accessories for the EVA Karl Fischer EVA V1 and V3 Titrators will simplify the handling of challenging samples, ensuring precise results.
  • Customize your Karl Fischer process for greater convenience and flexibility.

Spécifications

Matériau Alliage magnétique
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 20 mm
Revêtement PTFE
Quantité 1
Catégorie Magnetic Stir Bar
Forme Oval