missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Extrait de feuilles de stévia, sucré, poudre, 90%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18614090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
5 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18614090 25 kg Fût en fibre
18614086 25 g Bouteille en polyéthylène
18614087 100 g Bouteille en polyéthylène
18614088 500 g Seau en polyéthylène
18614089 5 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18614090 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S196425KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 91722-21-3
Formule moléculaire C44H70O23
Poids moléculaire (g/mol) 967.02
Clé InChI HELXLJCILKEWJH-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl 13-{[5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3,4-bis({[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy})oxan-2-yl]oxy}-5,9-diméthyl-14-méthylidénetracyclo[11.2.1.0¹,¹⁰.0⁴,⁹]hexadécane-5-carboxylate
SOURIRES CC12CCCC(C)(C1CCC13CC(=C)C(C1)(CCC23)OC1OC(CO)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Stevia Leaves Extract, Sweet, Powder
CAS % maximal 1
Perte à la dessication 0.06
Emballage Fût en fibre
Quantité 25 kg
Pourcentage de pureté 0.9
Niveau Réactif
Forme physique Crystalline Powder or Lumps

ATTENTION : Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.