missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omni International Stérile Omni Tips™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 15341000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
15341000 30 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15341000 Fournisseur Omni International Code fournisseur 30750HS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les stériles Omni Tips™ sont Electron Beam traités pour s’assurer qu’ils sont exempts de contaminants.

Stérile - RUO, limine la contamination croisée, idéal pour l’extraction PCR, ARN et ADN, sans entretien, compatible avec Omni les homogénéiseurs TH, ThQ et GLH

Spécifications

Capacité (métrique) 30 mL
Plage de volume (métrique) 0,25 μL à 30 mL
Longueur (métrique) de tige 110 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand™ 150 moteurs homogénéiseurs portatifs 15-340-167 ou Fisherbrand™ 850 homogénéiseur 15-340-169