missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Talons de meulage en acier, en vrac

Numéro de catalogue. 116540431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
116540431 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 116540431 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540431

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Talles de meulage en acier inoxydable de 5,5 mm (0,25 cal). Utilisé pour casser des échantillons durs et cassants.

  • Sac de 1 kg de billes de meulage en acier inoxydable de 5,5 mm (0,25 cal)
  • Utilisé pour casser des échantillons durs et cassants, spécifiquement dans des applications incluant l’extraction d’ARN à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable avec un minimum de cisaillement mécanique

Spécifications

Diamètre (métrique) 5.5 mm
Matériau Acier inoxydable
Quantité d’emballage 1 kg
Type d’échantillon Os, cœur, poumon, graines, muscle squelettique, spores, bactéries (gram +/-), excréments, nourriture, champignons, plantes, racines, sol, eaux usées, levures, boues, tissus animaux, échantillons fixes

Sauf indication contraire, pour la recherche ou la fabrication ultérieure seulement, pas pour un usage humain direct.