missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ Contrôle négatif siRNA Lo GC Duplex #2
Description
Stealth RNAi™ Les contrôles négatifs de siRNA sont un excellent moyen de mesurer l’effet de votre duplex expérimental Stealth RNAi™ de siRNA versus le fond de fond. Ces contrôles sont :
Conçu en 3 niveaux de contenu GC (Lo, Med, Hi) avec 3 séquences disponibles par niveau afin que les chercheurs puissent faire correspondre le contenu GC à leur siRNA expérimental Stealth RNAi™
Pas homologue à quoi que ce soit dans le transcriptome des vertébrés
Testé pour ne pas induire Stealth RNAi™ la réponse au stress
siRNA Negative Kit de contrôle contient les trois témoins (Lo, Med, Hi GC - séquences excluant le contenu #2 et #3) et chacune est également disponible séparément. Obtenez les contrôles négatifs idéaux pour votre expérience ARNi afin d’évaluer vos résultats avec précision.
siRNA Negative Kit de contrôle contient les trois témoins (Lo, Med, Hi GC - séquences excluant le contenu #2 et #3) et chacune est également disponible séparément. Obtenez les contrôles négatifs idéaux pour votre expérience ARNi afin d’évaluer vos résultats avec précision.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Ce contrôle individuel est fourni en 250 μl à 20 μM. Conserver à -20 °C. Les produits sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Type Contrôle | Contrôle négatif |
| Type d’ARNi | ARNsi |
| À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
| Étiquette ou colorant | Non conjugué |
| Gamme de produit | Stealth RNAi™ ARNsi |
| Type de produit | ARNsi |
| Quantité | 250 μL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour l’expédition sur glace humide ou sèche |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.