missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide périodique, réactif, 99%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18605038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605038 25 kg Fût en fibre
18605034 25 g Bouteille en verre ambrée
18605036 500 g Bouteille en verre ambrée
18605037 2.5 kg Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18605038 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur P103525KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

P1035, 10450-60-9, H5IO6

Spectrum™ Acide périodique chimique, réactif

Identifiants chimiques

CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Acide tétrahydroxyiodeux
SOURIRES O[I](O)(O)(O)(O)=O

Spécifications

CAS % maximal 1
Emballage Fût en fibre
Quantité 25 kg
Pourcentage de pureté 99%
Niveau Réactif