missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Tamis en acier inoxydable pour appareils de filtration
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
31501097 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 31501097 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur F100007

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Criblage en acier inoxydable pour la filtration des solutions corrosives, l’élimination des particules des solvants HPLC et la filtration de l’analyse avec un disque d’extraction en phase solide.

  • Appareil de filtration en acier inoxydable seulement, pour appareil de filtration avec support en acier inoxydable.
  • Grillage de soutien en acier inoxydable de 47 mm destiné à des solutions visqueuses ou protéinées.

Spécifications

Couleur Argent
Jetable Réutilisable
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
Quantité 1 de chaque
Catégorie Écran de filtration
Diamètre (impériale) 4,83 cm (1,9 po)
Diamètre (métrique) 47 mm
À utiliser avec (équipement) Synthware F10401LA Assemblage de filtration
Volume d’échantillon 300 mL