missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals SSC (20X), sans ARN

Numéro de catalogue. AAJ60561AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ60561AP 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ60561AP Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60561AP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La solution de SSC est couramment utilisée dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant de 0,1X à 20X selon l’application. Il est utilisé pour faciliter le transfert des acides nucléiques vers les membranes dans les zones de blottage du Sud et du Nord, le blottage par points, ainsi que les élévations de colonies et de plaques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La solution SSC est couramment utilisée dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant de 0,1X à 20X selon l’application. Il est utilisé pour faciliter le transfert des acides nucléiques vers les membranes dans les zones de blottage du Sud et du Nord, le blottage par points, ainsi que les élévations de colonies et de plaques.

Solubilité
: Soluble dans l’eau.

Notes
0,3M citrate de sodium, 3,0M chlorure de sodium, pH 7,0.

Spécifications

Nom ou substance chimique SSC
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL

RUO – Usage réservé à la recherche