missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals SPINeasy™ Trousse ADN Maxi pour sol

Numéro de catalogue. MP116549010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
10 préparatoires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
MP116549010 10 préparatoires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP116549010 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116549010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les échantillons de sol représentent un environnement très complexe et variable, ce qui rend l’analyse de l’ADN microbien particulièrement difficile.

  • Optimisé pour une isolation rapide et pratique de l’ADN microbien pur à partir de grands échantillons de sol, abordant la complexité et la variabilité couramment associées aux matrices de sol.
  • Traite efficacement tous les types de sols, y compris les échantillons à forte charge microbienne et à forte teneur en acide humique comme le compost, ainsi que les échantillons à faible biomasse comme le sable.
  • Il surmonte la présence de composés inhibiteurs courants d’origine du sol, incluant les acides humiques, les métaux lourds et les composants aromatiques, sans nécessiter d’étapes de nettoyage supplémentaires.
  • Permet une lyse efficace de diverses populations de microbiomes telles que bactéries, champignons, virus et protistes tout en réduisant le temps global de traitement.
  • Produit de l’ADN de haute pureté pleinement compatible avec la PCR en aval et les applications de séquençage de nouvelle génération, incluant 16S l’analyse du génome entier.

Spécifications

Format Colonne Maxi Spin
Technologie d’isolement Colonne de silice
Échelle Mini
Nb de réactions 10 préparatoires
Type de produit Trousse ADN Maxi pour sol