missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Tubes à spectre

Numéro de catalogue. S06995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Tube du spectre azotique
Tube du spectre à l’hélium
Tube à spectre d’air
Tube à spectre d’argon
Tube à spectre hydrogène
Tube à spectre néon
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type
S06995 Tube du spectre à l’hélium
S06996 Tube à spectre néon
S06994 Tube à spectre hydrogène
S06999 Tube à spectre d’air
S07006 Tube à spectre d’argon
S07002 Tube du spectre azotique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. S06995 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur SPTHE01

La démonstration classique des raies spectrales.

Faites connaître aux élèves les spectres des gaz courants sous leur forme pure tout en démontrant le concept de longueur d’onde.

  • 25 cm (10 po) de long
  • La portion capillaire fait environ 4 po. (10 cm) de long

Spécifications

Grade 5 à 12
For Use With (Application) Émet un spectre caractéristique lorsqu’il est alimenté par spectroscope
For Use With (Equipment) Spectromètre
Includes Électrode scellée, capuchon métallique, boucle et guide d’activité
Length (English) 10 in
Length (Metric) 25.4 cm
Length (English) Capillary 10,16 cm (4 po)
Length (Metric) Capillary 10.16 cm
Product Type Tube du spectre à l’hélium