missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectroline™ Replacement Tubes for UV Cabinets FB-PDS-150, -151
$68.87 - $113.79
Spécifications
| Wattage | 15 W |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | UV Cabinet FB-PDS-150, -151 |
| Product Type | Replacement Tube |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Wavelength | Lighting Intensity | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Wavelength | Lighting Intensity | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
FBPDS100A
|
Spectroline™
BLE1T151 |
365 nm | 600 μW/cm2 |
chaque for $68.87
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
FBPDS105A
|
Spectroline™
BLE1T155 |
254 nm | 640 μW/cm2 |
chaque for $113.79
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Spécifications
| 15 W | |
| UV Cabinet FB-PDS-150, -151 | |
| Replacement Tube |