missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Portée 85 (=Trioleat sorbitan), TCI America™

Numéro de catalogue. S0064500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S0064500G 500 g
S006425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S0064500G Fournisseur TCI America Code fournisseur S0064500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 26266-58-0
Numéro MDL MFCD00133820
Synonyme Arlacel 85, Sorbitan Trioleate

Spécifications

Nom ou substance chimique Span 85 (=Sorbitan Trioleate)
Point de fusion -23 °C
Quantité 500 g
Forme physique Liquide
EINECSNumber (8)-0063
RTECSNumber WG2934550
TSCA Oui