missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Span 83 (=Sesquioléate sorbitan), TCI America™

Numéro de catalogue. S0063500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S0063500G 500 g
S006325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S0063500G Fournisseur TCI America Code fournisseur S0063500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 8007-43-0
Numéro MDL MFCD00151568
Synonyme Arlacel 83, Arlacel C, Sorbitan Sesquioleate

Spécifications

Nom ou substance chimique Span 83 (=Sorbitan Sesquioleate)
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Forme physique Liquide
EINECSNumber (8)-0063
RTECSNumber WG2934330
TSCA Oui