missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sorbitol, poudre, NF, 91-100,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. p-7158307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 kg
45 kg
Emballage:
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606962 12 kg Seau en polyéthylène
18606963 45 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18606962 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SO21912KG

SO219, 50-70-4, C6H 14O6

Spectrum™ Le sorbitol chimique, la poudre et le NF sont utilisés dans l’industrie pharmaceutique comme édulcorant ou humectant. Les produits de qualité NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC Hexane-1,2,3,4,5,6-Hexol
SOURIRES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Sorbitol, Powder
CAS % maximal 1
pH 3.5 to 7.0
Point d’ébullition 295°C (563°F)
Résidus de calcination 0.001
Emballage Seau en polyéthylène
Quantité 12 kg
Pourcentage de pureté 91 to 100.5%
Niveau NF
Forme physique Crystalline Powder or Lumps