missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe Nylon Transporteurs

Numéro de catalogue. 22046788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Verrouillage à fermeture éclair
Matériau:
Nylon
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de bouchon Matériau
22046788 Verrouillage à fermeture éclair Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22046788 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur 640

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Unités légères, revêtues de nylon et durables, idéales pour la collecte, le stockage et le transport sur place d’échantillons sensibles à la température, de médicaments, de produits sanguins, d’appareils médicaux et d’organes

Modèle 458

  • Coque en nylon lavable et résistante aux intempéries avec isolant en mousse EPS à parois épaisses
  • Sangles ajustables en nylon pour le transport à la main ou à l’épaule
  • Inclut U-tek le réfrigérant
  • Capacité : 1,0 pi³.

Modèle 459

  • Coque en nylon lavable et résistante aux intempéries avec isolant en mousse EPS à parois épaisses
  • Sangles ajustables en nylon pour le transport à la main ou à l’épaule
  • Inclut U-tek le réfrigérant
  • Capacité : 1,6 pi³.

Modèle 486

  • Coque en nylon lavable et résistante aux intempéries avec isolant en mousse EPS à parois épaisses
  • Avec Velcro™ fermeture et sangle de transport
  • Verrouillage à double température
  • Inclut U-tek le réfrigérant
  • Capacité : 1,6 pi³.

Modèle 640

  • Coque en nylon lavable et résistante aux intempéries, avec isolation en mousse de polyéthylène
  • La partition intérieure divise l’unité en spécimens séparés
  • Compartiment à couvercle intégré pour U-tek les packs de réfrigérants
  • Réutilisable
  • Imprimé avec le symbole standard de biohazard
  • Fermeture à fermeture éclair
  • Verrouillage à double température
  • Inclut U-tek le réfrigérant

Spécifications

Hauteur (métrique) 21.59 cm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 27.3 cm
Longueur (impériale) 10,75 po.
Largeur (métrique) 19.6 cm
Largeur (impériale) 19,69 cm (7,75 po)
Dimensions (L x l x H) 10,75 x 7,75 x 8,5 po. (27,3 x 19,6 x 21,59 cm)
Type de bouchon Verrouillage à fermeture éclair
Comprend U-tek Réfrigérant, compartiment de couvercle intégré, verrouillage Duo-Temp
Matériau Nylon
Type de produit Transporteur médical
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats