missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe IsoladShipper-PUR, emballé au cas où

Numéro de catalogue. 03532150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x W x H) Exterior:
37.4 x 35.2 x 59.05 cm
47.6 x 32.4 x 43.8 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x W x H) Exterior
03532150 37.4 x 35.2 x 59.05 cm
03532132 47.6 x 32.4 x 43.8 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 03532150 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur E50UPS

Les contenants en polyuréthane haute performance répondent aux besoins des charges utiles sensibles à la température les plus exigeantes

L’isolation en polyuréthane offre un pouvoir isolant supérieur à celui des contenants EPS d’épaisseurs équivalentes. Des parois épaisses et des ondulations extérieures de 200 lb offrent une absorption protectrice des chocs et un amorti lors du transport et de la manipulation.

  • Protège les expéditions très sensibles à la température contre l’exposition à des températures ambiantes modérées ou extrêmes
  • Offre une protection étendue pour les longs trajets
  • Les expédieurs durables, isolants en mousse de polyuréthane à cellules fermées, exempts de CFC et de HCFC—, respectent les réglementations internationales sur l’air propre
  • Le procédé propriétaire applique un noyau d’isolation très efficace aux murs ondulés intérieurs et extérieurs
  • Résiste à la compression par écrasement de plus de 5000 lb.
  • Un bouchon en mousse polyuréthane flexible scelle le dessus, amortit et isole le contenu, et évacue la glace sèche
  • La valeur R est de +1,5 fois la valeur R du BPA, par pouce d’épaisseur

Spécifications

Width (Metric) Exterior 35.2 cm
Length (English) Exterior 37,47 cm (14,75 po)
Width (English) Exterior 13,87 po.
Length (Metric) Exterior 37.4 cm
Height (English) Exterior 23,25 pouces.
Length (English) Interior 8 in
Height (English) Interior 15 in
Dimensions (L x W x H) Exterior 37.4 x 35.2 x 59.05 cm
Height (Metric) Exterior 59.05 cm
Height (Metric) Interior 38.1 cm
Length (Metric) Interior 20.3 cm
Width (English) Interior 7,1 in
Width (Metric) Interior 18 cm
Material Polyuréthane
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats