missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOMNI Scientific™ SOMNI Scientific™ Barpille de tuyau de sortie courante
Description
- La sortie Common est la sortie standard pour le mélange de gaz porteur et d’agent anesthésique afin d’alimenter le circuit respiratoire animal.
- Facilement ajouté à un système d’anesthésie
- 22 mm de diamètre extérieur x 15 mm de diamètre intérieur
- Accepte l’adaptateur 15 mm
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 22 mm de diamètre extérieur x 15 mm de diamètre intérieur |
| À utiliser avec (application) | Anesthésie inhalante pour animaux de recherche |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptateur 15 mm |